1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l solution 0,3% indicateur for nickel and cobalt
Fournisseur: Hach
Danger
2150232
HACH2150232EA 86 EUR InStock
HACH2150232
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l solution 0,3% indicateur for nickel and cobalt
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
For determination of low level nickel and cobalt by the PAN method.
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité