Lauryl tryptose broth tubes
Fournisseur: Hach
2162315
HACH2162315EA 61.2 EUR InStock
HACH2162315
Lauryl tryptose broth tubes
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Lauryl tryptose broth tubes, single strength, selectivity: total coliform bacteria (presumptive).
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité