Dishes, aluminium, disposable
Fournisseur: Hach
2164000
HACH2164000EA 85.3 EUR InStock
HACH2164000
Dishes, aluminium, disposable
Nacelles Nacelles de pesée
Made of aluminium.
  • Crimped sides for stability
  • Include tabs for easy handling
  • Sturdy, with a flat bottom and slight taper for easy stacking
  • Temperature resistant up to +426 °C
Dishes are ideal for evaporating and general utility use.
Melting point: +676 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité