Nitrites test kits, NI-15
Fournisseur: Hach
2182000
HACH2182000EA 172 EUR InStock
HACH2182000
Nitrites test kits, NI-15
Kits de tests environnementaux
The accurate visual test kit method to determine nitrogen as nitrite by diazotisation of sample followed by colour comparison.
  • Simple and cost effective
  • Portable test kit
Information de livraison: Kit includes colour disc, comparator box and tubes, reagents ( but not deionised water), instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité