Lauryl tryptose (with MUG) broth tubes, concentrated
Fournisseur: Hach
2182115
HACH2182115EA 50.5 EUR InStock
HACH2182115
Lauryl tryptose (with MUG) broth tubes, concentrated
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Lauryl tryptose broth with MUG provides a selective medium which is used for enumeration of E.coli and other coliform bacteria in water using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements
  • Regulatory-accepted methods for applications in drinking water, wastewater, ambient water, food and beverage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité