Ethylèneglycol 0,05% en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
2183936
HACH2183936EA 19.6 EUR InStock
HACH2183936
Ethylèneglycol 0,05% en solution aqueuse
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité