L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kits de test par comparaison visuelle, éthylène glycol
Fournisseur: Hach
2186400
HACH2186400EA 266 EUR InStock
HACH2186400
Kits de test par comparaison visuelle, éthylène glycol
Kits de tests environnementaux
La contamination de lubrifiants automobiles par de l'éthylène glycol (antigel) indique que le bloc-moteur est fissuré. La présence de glycol peut également indiquer des fuites au niveaux des systèmes de refroidissement. Le kit de test modèle EG-1 présente une couleur violette si de l'éthylène glycol et d'autres 1,2 glycols sont présents dans l'huile ou dans l'eau.
Information de livraison: ce kit comprend des pipettes, des flacons et réactifs d'échantillons pour 25 tests, une solution standard, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité