Lauryl tryptose broth MPN tubes
Fournisseur: Hach
2217515
HACH2217515EA 66 EUR InStock
HACH2217515
Lauryl tryptose broth MPN tubes
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Lauryl tryptose broth tubes with MUG microbiological media, single strength.
  • Save time and labour costs
  • Ready to use MPN tubes
  • With minimal training requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité