Kit de test multi-paramètres
Fournisseur: Hach
223002
HACH223002EA 512 EUR InStock
HACH223002
Kit de test multi-paramètres
Kits de tests environnementaux
Ce kit multi-test combine les tests de traitement de l'eau les plus connus dans un kit compact qui peut être utilisé pour déterminer le chlore (0 à 3,4 mg/L), la dureté (1 à 20 gpg), le fer (0 à 4 mg/L) et le pH (4 à 10) dans l'échantillon d'eau.
  • Comprend les paramètres fréquemment mesurés de la qualité de l'eau
  • Utilisation de méthodes simples et économiques
Tests de dureté : gpg = grains par gallon
Information de livraison: comprend six réactifs, des flacons, des disques colorés, une boîte de comparaison, des tubes de visualisation, un tube de mesure, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité