Color test kit, Hach®
Fournisseur: Hach
223400
HACH223400EA 185 EUR InStock
HACH223400
Color test kit, Hach®
Kits de tests environnementaux
Colour disc kit reads apparent colour created by dissolved substances that can indicate industrial, agricultural or natural pollution. Dual range measurementin colour units.
Information de livraison: Includes colour disc, comparator box and tubes, instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité