Kit de test du nitrite, disque coloré, NI-6
Fournisseur: Hach
224000
HACH224000EA 262 EUR InStock
HACH224000
Kit de test du nitrite, disque coloré, NI-6
Kits de tests environnementaux
Le kit utilise le disque coloré ou la méthode au sulfate ferreux pour mesurer l'azote sous la forme de nitrite NO²⁻.
  • Simple, économique
  • Kit de test portable pour analyse sur le terrain
Information de livraison: ce kit comprend un disque coloré, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, de l'eau de dilution déionisée, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité