Calcium Standard Solution, 1000 mg/L as Ca (NIST), 500 ml, Hach
Fournisseur: Hach
2240349
HACH2240349EA 63 EUR InStock
HACH2240349
Calcium Standard Solution, 1000 mg/L as Ca (NIST), 500 ml, Hach
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
For accuracy checks and instrument calibrations in calcium determinations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité