Kits de couleurs visuels, phosphore, PO-19A
Fournisseur: Hach
224801
HACH224801EA 280 EUR InStock
HACH224801
Kits de couleurs visuels, phosphore, PO-19A
Kits de tests environnementaux
Méthode par disque de couleur simple, économique et rapide avec un kit de test facile à transporter.
Information de livraison: le kit comprend deux réactifs, un disque de comparaison des couleurs, un comparateur, deux tubes de visée, un adaptateur de visée, deux flacons, un tube compte-gouttes, un entonnoir, un papier filtre, de l'eau déionisée, un manuel d'instructions et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité