Kit de comparaison de couleur visuelle, sans phosphate
Fournisseur: Hach
224902
HACH224902EA 298 EUR InStock
HACH224902
Kit de comparaison de couleur visuelle, sans phosphate
Kits de tests environnementaux
Méthode par disque de couleur simple, économique et rapide avec un kit de test facile à transporter.
Information de livraison: ce kit comprend trois réactifs, un disque de couleur, une boîte de comparaison, deux tubes de visée, un flacon, un compte-gouttes, un four et un couvercle, une pince pour tubes à essais, de l'eau déionisée, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité