Visual colour kits, phosphate
Fournisseur: Hach
225001
HACH225001EA 429 EUR InStock
HACH225001
Visual colour kits, phosphate
Kits de tests environnementaux
This kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).
Information de livraison: Kit includes five reagents, colour disc, comparator box, viewing adapter, two viewing tubes, bottle, flask, dropper tube, stove and cover, test tube clamp, funnel, filter paper, deionized water, instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité