Sulphate test kit, SF-1
Fournisseur: Hach
225100
HACH225100EA 196 EUR InStock
HACH225100
Sulphate test kit, SF-1
Kits de tests environnementaux
High concentrations of magnesium or sodium sulphate in water act as cathartics. This test kit provides economical determination of sulphate levels using the Extinction/Turbidimetric methods.
Information de livraison: Includes graduated cylinder, mixing bottle, reagent, dipstick comparator, instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité