Carbon dioxide standard solution
Fournisseur: Hach
226142
HACH226142EA 77.1 EUR InStock
HACH226142
Carbon dioxide standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard solution for accuracy checks in carbon dioxide determinations (Potassium hydrogen phthalate solution).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité