Sodium thiosulfate 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
2267501
HACH2267501EA 37.5 EUR InStock
HACH2267501
Sodium thiosulfate 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité