Total hardness reagent set, for digital titrator
Fournisseur: Hach
2272000
HACH2272000EA 125 EUR InStock
HACH2272000
Total hardness reagent set, for digital titrator
Kits de tests environnementaux
For total hardness determination by EDTA digital titrator titration with calmagite indicator.
  • Accurate results
  • Fast and flexible
  • Versatile and economical
Digital titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field. The interchangeable cartridges allow to change titrants in seconds without needing to clean or rinse burettes.
Information de livraison: Set contains ManVer® 2 indicator, hardness 1 buffer solution and one cartridge each of 0,0800 M and 0,800 M EDTA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité