Acidity reagent set for digital titrator
Fournisseur: Hach
2272800
HACH2272800EA 146 EUR InStock
HACH2272800
Acidity reagent set for digital titrator
Kits de tests environnementaux
This set is used for the determination of acidity by digital titrator titration with methyl orange and phenolpthalein end points.
  • Fast and Flexible
  • Versatile
  • Economical
  • Accurate
Reagent Set includes: Bromphenol blue powder pillows, phenolphthalein powder pillows and two NaOH cartridges (0.1600 N and 1.600N). Ranges: 10 to 160 and 1000 to 4000 mg/L as CaCO₃.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité