TUBE DE CULTURE SANS BOUCHON A VIS 1 * 6 Pce
Fournisseur: Hach
Culture tube, without screw cap, Fond rond, Verre, Ø×L: 16×100 mm, Capacité: 11 ml
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TUBE DE CULTURE SANS BOUCHON A VIS 1 * 6 Pce HACH2275806 1 * 6 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou