Media set
Fournisseur: Hach
2277700
HACH2277700EA 60.4 EUR InStock
HACH2277700
Media set
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Media set is a colorimetric method that is used for determination of total bacteria.
  • ToxTrak™ Toxicity test speeds sample evaluations
  • Economically alternative to bioassays
It includes dehydrated tryptic soy broth, screw cap vial and sterile transfer pippets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité