Buffer, alkali solution (3,0 N)
Fournisseur: Hach
2307242
HACH2307242EA 27 EUR InStock
HACH2307242
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Buffers Tampons d'essais
These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Conditionnement: Buffers are packed in a 100 ml bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité