Kits de couleur visuels, piscines, Pool Master
Fournisseur: Hach
2315001
HACH2315001EA 392 EUR InStock
HACH2315001
Kits de couleur visuels, piscines, Pool Master
Kits de tests environnementaux
Le kit de test Pool Master combine plusieurs test en un seul kit de test. Ce kit de test comprend des tests pour l'alcalinité (20 - 400 mg/l), le chlore libre et total (0 - 3,4 mg/l), la dureté (20 - 400 mg/l) et le pH (6,6 - 8,4 mg/l) et des tests spécialisés pour l'alcalinité totale, la dureté du calcaire et l'acide cyanurique.
Information de livraison: ce kit comprend dix réactifs, des limiteurs, une éprouvette graduée, une cellule d'échantillonnage avec bouchon, une tige, deux disques de couleur, des tubes de visée, une boîte de comparaison, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité