Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
Fournisseur: Hach
2318406
HACH2318406EA 13.5 EUR InStock
HACH2318406
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Economical and robust bottles for storing liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité