Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N)
Fournisseur: Hach
Attention
2321353
HACH2321353EA 30.4 EUR InStock
HACH2321353
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité