Nitrite standard solution
Fournisseur: Hach
2340249
HACH2340249EA 69.5 EUR InStock
HACH2340249
Nitrite standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
For accuracy checks in nitrite determinations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité