Test Kits, oxygen scavengers, model OS-1
Fournisseur: Hach
2349500
HACH2349500EA 423 EUR InStock
HACH2349500
Test Kits, oxygen scavengers, model OS-1
Kits de tests environnementaux
OS-1 Kit provides proper maintenance and economy of operation of modern boilers and cooling towers which requires balance between water quality parameters and treatment chemicals. It measures common corrosion and biological growth inhibitor using simple color disc method.
Information de livraison: Kit includes color disc, comparator box and tubes, reagents, mixing bottles, instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité