Test kits, complete boiler and cooling water, drop count titration
Fournisseur: Hach
2350300
HACH2350300EA 263 EUR InStock
HACH2350300
Test kits, complete boiler and cooling water, drop count titration
Kits de tests environnementaux
This kit is used for controlling boiler and cooling water treatment and checking corrosion using the drop count test which is a simple volumetric/ titration method with colour indication. It is an economical solution for the operation of modern boilers and cooling towers.
  • Simple, accurate methods
  • All-inclusive, the reagents are supplied with the kit
  • Application specific
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité