Dissolved oxygen, reagent set
Fournisseur: Hach
2351400
HACH2351400EA 244 EUR InStock
HACH2351400
Dissolved oxygen, reagent set
Kits de tests environnementaux
For determination of dissolved oxygen by the Winkler method (azide modification) and buret titration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité