Kit de test au molybdate, MO-LR
Fournisseur: Hach
2359300
HACH2359300EA 291 EUR InStock
HACH2359300
Kit de test au molybdate, MO-LR
Kits de tests environnementaux
Les molybdates sont utilisés pour inhiber la corrosion dans les systèmes d'eau industriels et publics. Les réactifs du kit réagissent avec le molybdate pour donner une couleur bleue, qui est mesurée avec un disque coloré.
  • Disques colorés faciles d'utilisation
  • Kit de test portable pour mesure sur site
  • Surveille efficacement les niveaux des inhibiteurs de corrosion au molybdène
Information de livraison: le kit inclut deux réactifs, une boîte de comparaison des couleurs, un disque coloré, deux bouchons, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité