ECR masking reagent solution
Fournisseur: Hach
2380123
HACH2380123EA 27.1 EUR InStock
HACH2380123
ECR masking reagent solution
Kits de tests environnementaux
This solution is used for Aluminum determination by the Eriochrome Cyanine R Method.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité