Amino acid F reagent
Fournisseur: Hach
2386442
HACH2386442EA 33.8 EUR InStock
HACH2386442
Amino acid F reagent
Kits de tests environnementaux
Reagent for the determination of ultra low range silica by the heteropoly blue method. Hach method range: 3 to 1000 µg/L SiO₂.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité