Ampoule snapper, AccuVac®
Fournisseur: Hach
2405200
HACH2405200EA 30.7 EUR InStock
HACH2405200
Ampoule snapper, AccuVac®
Ouvre-ampoules
This snapper is used for opening ampoules immersed in samples.
  • Avoids sample contact
  • Used with colorimeters and spectrophotometers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité