Test Kits, model FF-2 for freshwater aquaculture
Fournisseur: Hach
243001
HACH243001EA 1420 EUR InStock
HACH243001
Test Kits, model FF-2 for freshwater aquaculture
Kits de tests environnementaux
Maintaining good water quality is essential and this kit utilizes drop count titration and color disc methods to deliver the fast, accurate results. Allows measurement of ten critical freshwater parameters using accurate Digital Titrator titration and continuous colour disc colorimetry.
Information de livraison: Includes 100 ml bottles of deionised water, twenty three reagents, one flask, clippers, one graduated cylinder, one color comparator box, one digital titrator, one delivery tube, two plastic tubes, one thermometer, one BOD bottle, three colour discs, a manual, and a carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité