Kit de test pour aquaculture en eau salée, FF-3
Fournisseur: Hach
243003
HACH243003EA 1557 EUR InStock
HACH243003
Kit de test pour aquaculture en eau salée, FF-3
Kits de tests environnementaux
Kit de test utilisé pour mesurer 10 paramètres critiques avec un titrimètre numérique, un compte-gouttes et des disques colorés. Il est idéal pour une utilisation dans les applications d'aquaculture en eau salée.
Information de livraison: Includes twenty four reagents, one flask, clippers, one graduated cylinder, one colour comparator box, three colour discs, one vial, one delivery tube, one syringe, two plastic tubes, one BOD bottle, one thermometer, one digital titrator, a manual, and a carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité