Jeu de réactifs aluminium pour une détermination de la présence d'aluminium grâce à la méthode photométrique ECR
Fournisseur: Hach
2443400
HACH2443400EA 273 EUR InStock
HACH2443400
Jeu de réactifs aluminium pour une détermination de la présence d'aluminium grâce à la méthode photométrique ECR
Kits de tests environnementaux
Ce kit est utilisé pour la détermination de la présence d'aluminium grâce à la méthode Eriochrome Cyanine R (ECR) et il a une taille d'échantillon de 50 ml.
Information de livraison: Le kit contient des dosettes de réactif d'ECR, des dosettes de réactif tampon d'hexaméthylènetétramine et une solution de réactif de masquage d'ECR pour environ 100 tests.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité