Test kits, total hardness determination by titration methods
Fournisseur: Hach
2447600
HACH2447600EA 88.6 EUR InStock
HACH2447600
Test kits, total hardness determination by titration methods
Kits de tests environnementaux
The kits are used to determine the total hardness level.
Information de livraison: Kit includes buffer solution (Hardness 1), ManVer® 2 hardness indicator powder pillows and TitraVer® (EDTA) and relevant titrant solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité