Bleu de bromothymol
Fournisseur: Hach
25532
HACH25532EA 23 EUR InStock
HACH25532
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point de fusion: 204…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité