A-1 medium broth MPN tubes
Fournisseur: Hach
2560915
HACH2560915EA 50.5 EUR InStock
HACH2560915
A-1 medium broth MPN tubes
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
A-1 Medium broth tubes provide detection of faecal coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labor costs
  • Minimal training requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité