Bleu de thymol solution dans un mélange propanol-2/eau indicateur
Fournisseur: Hach
Danger
25732
HACH25732EA 30.5 EUR InStock
HACH25732
Bleu de thymol solution dans un mélange propanol-2/eau indicateur
Bleu de thymol
Solution for colorimetric pH determination of pH range: 7,8 - 10,0.
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité