Filter funnels, micro
Fournisseur: Hach
2584335
HACH2584335EA 8.2 EUR InStock
HACH2584335
Filter funnels, micro
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for micro work, filling burets, manometers, and small bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité