Membrane filter funnels, Microfil
Fournisseur: Hach
2586300
HACH2586300EA 243 EUR InStock
HACH2586300
Membrane filter funnels, Microfil
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Mixed-cellulose ester, white, gridded.
  • Sterile and ready-to-use
  • Graduated
  • Creates leak-proof seal when seated onto microfil stand alone support
Designed to eliminate cleaning and sanitisation of filter funnels between uses. Ideal for testing water samples from potable, non-potable, source, ambient, industrial, food, beverage, pharmaceutical and wastewater source.
Conditionnement: Individually packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité