Kits de couleurs visuels, glutaraldéhyde
Fournisseur: Hach
2587200
HACH2587200EA 741 EUR InStock
HACH2587200
Kits de couleurs visuels, glutaraldéhyde
Kits de tests environnementaux
Les kits de test pour glutaraldéhyde sont conçus pour surveiller les processus de désinfection.
  • Méthode simple et économique par disque de couleur
  • Des résultats précis et fiables
  • Kit de test facile à transporter
Information de livraison: ce kit comprend trois réactifs, des disques de couleur, une boîte de comparaison des couleurs, des flacons, des bouchons de gicleurs, des seringues, des éprouvettes, un marqueur, casse-ampoule, de l'eau ultra pure, des tubes de visée, une fiche d'instructions et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité