Portoirs pour tubes à essais
Fournisseur: Hach
2587300
HACH2587300EA 40.8 EUR InStock
HACH2587300
Portoirs pour tubes à essais
Portoirs Tube Racks
En PP, sans fil
  • Les lignes indiquées par des numéros et des lettres facilitent l'identification des tubes
  • Pliables pour un stockage aisé, ils peuvent être montés en quelques secondes
Ces portoirs sont dotés d'un mécanisme de verrouillage qui évite que les tubes ne flottent dans les bains-marie et qui permet également d'accélérer la décantation en retournant totalement le portoir. La fabrication en PP plus dense que l'eau garantit l'immersion du portoir placé dans le bain-marie.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité