Burettes, straight PTFE stopcock, class A
Fournisseur: Hach
2636540
HACH2636540EA 438 EUR InStock
HACH2636540
Burettes, straight PTFE stopcock, class A
Burettes
Borosilicate glass, class A.
Clear glass straight bore stopcock with PTFE key.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité