Acide L(+)-ascorbique
Fournisseur: Hach
2651255
HACH2651255EA 39.8 EUR InStock
HACH2651255
Acide L(+)-ascorbique
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité