Tubidity standards for 2100A
Fournisseur: Hach
2659105 2659110
HACH2659105EA 435 EUR InStock
HACH2659105 HACH2659110
Tubidity standards for 2100A
Étalons Étalons de turbidité
Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
  • Precise, pre-mixed formazin solutions
  • Based on Formazin Primary Standards
  • Enhanced stability saves time and labour
  • Confidence in results
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité