Alkalinity reagent, APA6000
Fournisseur: Hach
2696653
HACH2696653EA 113 EUR InStock
HACH2696653
Alkalinity reagent, APA6000
Kits de tests environnementaux
APA alkalinity reagent is an indicator used to determine the endpoints of the titration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité