Ammonia (nitrogen) test strips
Fournisseur: Hach
2755325
HACH2755325EA 21.2 EUR InStock
HACH2755325
Ammonia (nitrogen) test strips
Kits de tests environnementaux
Ammonia (Nitrogen) is a product of microbiological decay of plant and animal protein. Its presence in raw surface waters usually indicates domestic or agricultural pollution. Above certain levels, it is toxic to fish.
  • Easy to use, disposable, and inexpensive
  • A great way to obtain quick, quantitative answers in the field or in the lab
  • Parameter: ammonia, nitrogen, low range - As NH₃-N, for freshwater
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité